スキップする
A2013
D-Arabinose 5-phosphate disodium salt
≥95% (HPLC)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
25 mg
カートの在庫状況を確認する
¥119,000
この商品について
化学式:
C5H9O8PNa2
CAS番号:
分子量:
274.07
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
¥119,000
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
impurities
~1% ribose 5-phosphate
color
white to off-white
solubility
water: 50 mg/mL, clear
cation traces
Na: 13.1-18.5% (dry basis)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C5H11O8P.Na.H/c6-1-3(7)5(9)4(8)2-13-14(10,11)12;;/h1,3-5,7-9H,2H2,(H2,10,11,12);;
InChI key
JOSPLEVEDMZOKB-UHFFFAOYSA-N
Application
D-Arabinose 5-phosphate (D-Ara-5P) is used as a substrate to identify, differentiate and characterize enzymes such as D-arabinose 5-phosphate isomerase (KdsD) and 3-deoxy-D-manno-octulosonate 8-phosphate synthase(s) which are involved in lipopolysaccharide (LPS) biosynthesis.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
D3126R7750T9375
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (ICP-AES)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥96% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (inorganic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
solubility
water: 50 mg/mL, clear
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
適用法令
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
A2013-BULK: + A2013-25MG:4548173369358 + A2013-250MG: + A2013-5MG: + A2013-100MG: + A2013-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)