由来生物
synthetic (inorganic)
品質水準
アッセイ
≥95% (ICP-AES)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
微量陽イオン
Na: 14.0-19.0% (dry basis)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na].OC(COP(O)(O)=O)C(O)CC=O
InChI
1S/C5H11O7P.Na.H/c6-2-1-4(7)5(8)3-12-13(9,10)11;;/h2,4-5,7-8H,1,3H2,(H2,9,10,11);;
InChI Key
VKWGIGKPYXQSGV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D3126-BULK:
D3126-10MG-KC:
D3126-100MG:4548174008454
D3126-VAR:
D3126-10MG:
D3126-25MG:4548174008461
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)