Merck
R7644
Sigma-Aldrich
RNA転写物マーカー 0.28~6.6 kb
for RNA electrophoresis
別名:
0.28-6.6 kb Transcript RNA Markers, Transcript RNA markers for RNA electrophoresis
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 VIAL
¥24,000
¥24,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
1 VIAL
¥24,000
About This Item
UNSPSCコード:
41105337
NACRES:
NA.25
¥24,000
出荷可能日2025年4月14日詳細
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
グレード
Molecular Biology
品質水準
フォーム
liquid
使用法
25 uses
適合性
suitable for electrophoresis (RNA)
保管温度
−70°C
詳細
Sigma′s Transcript RNA Marker (0.28 – 6.6 kb) contains 9 RNA transcripts from 281 – 6,583 bases. Three μl of the ladder should be diluted in gel loading buffer and then loaded in a single lane on an agarose gel.
アプリケーション
非変性・変性アガロ-スゲル電気泳動による低分子RNAのサイズ測定に適しています。推奨アガロ-スゲル濃度は1.0%です。ゲルロ-ディングバッファ-(R4268)で適切な濃度に希釈してご利用ください。臭化エチジウム染色の場合、通常1ウェル当たり3μLで十分観察が行えます。
構成
10mM Tris-HCl溶液 (pH 8.0, 1mM EDTA含有)
その他情報
281~6,583塩基の9種類のRNA転写物から成るマ-カ-です。
For optimal resolution, the recommended agarose gel concentration is 1.0%.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
R7644-1VL:
R7644-BULK:
R7644-50UG:
R7644-1VL-PW:
R7644-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Detection of two mRNA species at single-cell resolution by double-fluorescence in situ hybridization.
Pinaud R, et al.
Nature Protocols, 3, 1370-1379 (2008)
Characterization of M116. 1p, a murine cytomegalovirus protein required for efficient infection of mononuclear phagocytes
Ruzic T, et al.
Journal of Virology, 96(2), e00876-e00821 (2022)
資料
Choose the appropriate markers and ladders for nucleic acid size determination of samples separated by electrophoresis. Determine size of DNA, RNA and PCR-generated fragments using agarose or polyacrylamide gels.
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。
プロトコル
Learn Northern and Southern blotting basics, with protocols and applications for macromolecule transfer to membrane supports.