Merck
R5754
Sigma-Aldrich
9-cis-レチナール
vitamin A analog
別名:
ビタミンAアルデヒド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 MG
¥76,500
100 MG
¥229,000
¥76,500
出荷予定日2025年5月27日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 MG
¥76,500
100 MG
¥229,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H28O
CAS番号:
分子量:
284.44
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.28
¥76,500
出荷予定日2025年5月27日詳細表示市川市大町368
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
powder
テクニック
HPLC: suitable
yellow to yellow-orange
mp
56-58 °C (lit.)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=C\C=O)/C=C/C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,15H,7,10,14H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8-,17-13+
InChI Key
NCYCYZXNIZJOKI-MKOSUFFBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
9-シス-レチナールは、視色素再生に使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
レチナール酸、レチノール酸およびレチノイン酸は、ビタミンAのアルデヒド型、アルコール型および酸型です。レチノイドは、脂肪族鎖中の不飽和結合による同数の幾何異性体として存在します。
9-cisレチナールは、脊椎動物の桿体視覚色素の天然リガンド(発色団)です。9-cisレチナールは、視覚機能の機序に関する研究に使用されます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
R5636-1ML-PW:
R5754-PH:
R5754-25MG:
R5754PROC:
R5754-BULK:
R5754-100MG:
R5754-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A Cambrian origin for vertebrate rods
Sabrina A, et al.
eLife, 4 (2015)
Vladimir J Kefalov et al.
Neuron, 46(6), 879-890 (2005-06-15)
Retinal rod and cone pigments consist of an apoprotein, opsin, covalently linked to a chromophore, 11-cis retinal. Here we demonstrate that the formation of the covalent bond between opsin and 11-cis retinal is reversible in darkness in amphibian red cones
L Xu et al.
Current opinion in genetics & development, 9(2), 140-147 (1999-05-14)
The nuclear hormone receptors constitute a large family of transcription factors. The binding of the hormonal ligands induces nuclear receptors to assume a configuration that leads to transcriptional activation. Recent studies of retinoic acid and thyroid hormone receptors revealed that
Ching-Ju Tsai et al.
Science advances, 4(9), eaat7052-eaat7052 (2018-09-27)
Selective coupling of G protein (heterotrimeric guanine nucleotide-binding protein)-coupled receptors (GPCRs) to specific Gα-protein subtypes is critical to transform extracellular signals, carried by natural ligands and clinical drugs, into cellular responses. At the center of this transduction event lies the
Beata Jastrzebska et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 27(4), 1572-1584 (2013-01-11)
A large body of evidence for G-protein-coupled receptor (GPCR) oligomerization has accumulated over the past 2 decades. The smallest of these oligomers in vivo most likely is a dimer that buries 1000-Å(2) intramolecular surfaces and on stimulation forms a complex