製品名
RPMI-1640培地, With L-glutamine, without glucose and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
L-glutamine: yes
phenol red: yes
sodium pyruvate: no
HEPES: no
NaHCO3: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
アプリケーション
数量
再構成
よく一緒に購入される製品
栄養補助剤
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
R1383-BULK:
R1383-25K:
R1383-1L:
R1383-BIBC:
R1383-50KG:
R1383-VAR:
R1383-10X1L:
R1383-50K:
R1383LF1-BIBC:
R1383-10L:
R1383-25KG:
R1383-PROC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)