製品名
RPMI-1640培地, Modified, with L-glutamine, without phenol red and sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
HEPES: no
phenol red: no
L-glutamine: yes
NaHCO3: no
sodium pyruvate: no
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 細胞培養の培地に使用されます:マウス胸腺腫EL-4細胞は、様々な成分を添加したRPMI-1640培地で培養されています
- 脾細胞の微生物感染に使用されます(抗生剤フリーのRPMI1640培地中)
- 細胞の分離および培養に使用されます
- リンパ球の分離および培養、ELISPOTアッセイ、Ex Vivo増殖アッセイにおいて、培養培地(成分の1つとして)に使用されます
- Gp39遺伝子発現およびCD40-イムノグロブリン結合アッセイ用の培地に使用されます
- 抗真菌剤の調製に使用されます
数量
再構成
その他情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Jan Code
R8755-50K:
R8755-50L:
R8755-25KG:
R8755-10L:
R8755-BULK:
R8755-VAR:
R8755LF1-BIBC:
R8755-1L:
R8755-2X5L:
R8755-BIBC:
R8755-10X1L:
R8755-PROC:
R8755-50KG:
R8755-25K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
ELISpot assay provides qualitative and quantitative information on immune responses, visualizing multiple secretory products from single responding cells.