Merck
R101
Sigma-Aldrich
ラニチジン 塩酸塩
solid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H22N4O3S · HCl
CAS番号:
分子量:
350.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
solid
tan
溶解性
H2O: 1.8 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 7.0 mg/mL
オーガナイザー
GlaxoSmithKline
SMILES記法
Cl[H].CN\C(NCCSCc1ccc(CN(C)C)o1)=C\[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H22N4O3S.ClH/c1-14-13(9-17(18)19)15-6-7-21-10-12-5-4-11(20-12)8-16(2)3;/h4-5,9,14-15H,6-8,10H2,1-3H3;1H/b13-9-;
InChI Key
GGWBHVILAJZWKJ-CHHCPSLASA-N
遺伝子情報
human ... HRH2(3274)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ラニチジン塩酸塩は、並行人工膜透過性試験(PAMPA)の開発と検証のための参照化合物として使用されてきました。
生物化学的/生理学的作用
ラニチジンは主に、非ステロイド系抗炎症薬(NSAID)により引き起こされた胃腸機能障害の治療に使用されます。
H2ヒスタミンレセプタ-のアンタゴニストであり、抗潰瘍薬です。
特徴および利点
この化合物はGlaxoSmithKline社が開発しました。その他の製薬会社が開発した化合物および承認薬/薬剤候補のリストをご覧になるには、ここをクリックしてください
この化合物はADME/Tox研究用の注目商品です。ここをクリックしてその他の主なADME/Tox研究用製品をご覧ください。その他の研究領域で使用される生理活性小分子についての詳細は、こちらをご覧ください:sigma.com/discover-bsm
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のHistamine Receptors(ヒスタミン受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
R101-1G:
R101-5G:
R101-VAR:
R101-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ying Liu et al.
Molecular and cellular biochemistry, 448(1-2), 61-69 (2018-02-07)
Abnormal angiogenesis is critically involved in tumor progression and metastasis including endometrial cancer and is regulated by microRNAs such as microRNA-101 (miR-101). We hypothesize that miR-101 expression is disrupted in endometrial cancer and modulation of miR-101 levels is sufficient to
P W Bliss et al.
Alimentary pharmacology & therapeutics, 13(12), 1669-1674 (1999-12-14)
Gastrin release by Helicobacter pylori may be an important step in the pathway leading to duodenal ulceration. A histamine H3-receptor agonist was found to release gastrin from antral mucosal fragments; this was interpreted as being due to suppression of somatostatin
Tian Xie et al.
Neuroscience research, 158, 30-36 (2019-09-19)
We aimed to demonstrate the effects of microRNA (miR)-101 on neuropathic pain and explore the underlying mechanisms. Rat spinal microglia cells were isolated and inflammatory condition was stimulated by 24-h incubation with lipopolysaccharide (LPS). Rats were divided into 4 groups:
Optimization of a parallel artificial membrane permeability assay for the fast and simultaneous prediction of human intestinal absorption and plasma protein binding of drug candidates: application to dibenz [b, f] azepine-5-carboxamide derivatives
Fortuna A, et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 101(2), 530-540 (2012)
Ranitidine
Grant S M, et al.
Drugs, 37(6), 801-870 (1989)
資料
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox