Merck
R0901
Sigma-Aldrich
RNAlater®
RNAlater®
Stabilize and protect RNA with immediate RNase inactivation
別名:
RNA preservation solution, RNA protection solution, RNA protector, RNA stabilizer, RNA storage solution, RNA transportation solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥22,600
500 ML
¥77,000
¥22,600
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥22,600
500 ML
¥77,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.52
¥22,600
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
SMILES記法
N([C@@H]([C@H](O)C)C(=O)N[C@@H](CCC(=O)O)C(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CCCNC(=N)N)CC(=O)N)C)CC(C)C)C
InChI
1S/C37H67N15O13/c1-16(2)14-23(50-28(57)17(3)46-33(62)24(15-25(39)54)51-30(59)20(38)8-6-12-44-36(40)41)32(61)47-18(4)29(58)52-27(19(5)53)34(63)48-21(10-11-26(55)56)31(60)49-22(35(64)65)9-7-13-45-37(42)43/h16-24,27,53H,6-15,38H2,1-5H3,(H2,39,54)(H,46,62)(H,
InChI Key
DUCQRBNNHJNRMP-KDDVYCELSA-N
詳細
RNAlater は、TRI 試薬および GenElute トータル RNA 分離、および哺乳類 mRNA 分離キットを含むほとんどの RNA 分離メソッドに適合します。
RNAlater は、迅速に組織を透過、安定化させ、非凍結切片において in situ で細胞 RNA を保護する、水系の非毒性組織保存試薬です。 回収された組織片をすぐに RNAlater に浸すことで、RNA の質と量を損なうことなく保管できます。RNAlater は、組織切片をすぐに処理する必要や、後の処理のためにサンプルを液体窒素中で保存する必要をなくします。 RNAlater により、組織中の RNA を 37°Cで最大 1 日保存することができ、25°Cで 1 週間、4°Cで 1 ヶ月間保存できます。組織はまた、-20°Cで長期保存できます。
RNAlater は、脳、心臓、腎臓、脾臓、肝臓、精巣、骨格筋、脂肪、肺、および胸腺を含む脊椎動物由来の様々な組織について網羅的に検証されています。RNAlater はまた、E. coli、Drosophila、組織培養細胞、白血球、植物にも有効です。
RNAlater は、mRNA やトータル RNA の分離、組織化学および免疫細胞化学を含む様々なダウンストリームアプリケーションに使用でき、また Sigma ′の分離キットに適合します。
アプリケーション
RNAlater® は、アンチセンス RNA プローブの合成に使用されています。[1]mRNA やトータル RNA の分離、[2] 組織化学[3][4]および免疫細胞化学を含む様々なダウンストリームアプリケーションに使用でき、また Sigma の GenElute 分離キットに適合します。
特徴および利点
  • 後の mRNA や トータル RNA 分離における RNA 品質に妥協しません
  • 迅速に組織を透過、安定化させ、細胞 RNA を保護します
  • 水系で非毒性の溶液がダウンストリームの組織処理を可能にします
  • 室温でサンプルを安定化します
その他情報
RNAlater® は、インタクトで非凍結の組織および細胞サンプル中の RNA を安定化し保護する、水系で非毒性の組織細胞保存試薬です。 RNAlater は、サンプルをすぐに処理する必要や、後の処理のために液体窒素中で保存する必要をなくします。
原理
RNAlaterの使用法は簡単です。保存するサンプルを、少なくとも1面は厚さが0.5cm以下になるよう切り取り、5倍容量のRNAlaterに沈めます。ラット腎臓、肝臓、脾臓などの小さい組織はそのままRNAlaterに浸けて保存できます。RNA調製の際には、RNAlaterから取り出し、そのまま新鮮なサンプルの場合と同様に処理できます。細胞の保存には、ペレット化した細胞を少量のPBSに再懸濁し5~10倍量のRNAlaterを添加します。RNA調製の際には遠心し上清を捨てます。
法的情報
RNA 企業の Ambion, Inc. によってライセンスされています。
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
RNAlater is a registered trademark of Ambion, Inc.
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
R0901-100ML-LBL:
R0901-VAR:
R0901-500ML-PW:
R0901-500ML-LBL:
R0901-BULK:
R0901-100ML-PW:
R0901-5ML:
R0901-100ML:
R0901-500ML:
R0901-5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Emilia Sinderewicz et al.
Reproductive biology and endocrinology : RB&E, 15(1), 72-72 (2017-09-07)
Lysophosphatidic acid (LPA) regulates reproductive processes in the cow. Ovarian granulosa cells play a pivotal role in follicle growth and development. Nevertheless, the role of LPA in the local regulation of granulosa cell function in different follicle categories in the
Arabinda Mahanty et al.
BMC genomics, 18(1), 617-617 (2017-08-16)
High ambient temperature is known to affect fish gonadal development and physiology in a variety of ways depending on the severity and duration of exposure; however, the underlying molecular mechanisms are poorly understood. Gonadal gene expression influence the gonadal development
Madson Silveira de Melo et al.
Environmental science and pollution research international, 26(21), 21535-21545 (2019-05-28)
Glyphosate-based herbicides (GBH) are the most used herbicides worldwide and are considered as endocrine-disrupting compounds (EDC) for non-target organisms. However, effects of GBH on their endocrine systems remain poorly understood. Thus, the aim of this study was to assess the
Molting in Salmonella enteritidis-challenged laying hens fed alfalfa crumbles. I. Salmonella enteritidis colonization and virulence gene hilA response.
Dunkley KD
Poultry Science, 86(8), 1633-1639 (2007)
Vitellogenin gene expression in the intertidal blenny Lipophrys pholis: a new sentinel species for estrogenic chemical pollution monitoring in the European Atlantic coast?
Ferreira F
Comparative Biochemistry and Physiology. Toxicology & Pharmacology : CBP, 149(1), 58-64 (2009)
関連コンテンツ
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
質問
11–13/13 質問  
  1. What is the shelf life of R0901, RNAlater®?
    1 回答
    1. R0901 does not have a specified retest or expiration date.  We guarantee the product for 1 year from the date of receipt, according to our Product Dating and Shipping document.
      役に立ちましたか?
  2. How do you recommend I store my samples in Product R0901, RNAlater®?
    1 回答
    1. RNAlater preserves RNA in tissues for up to 1 day at 37 °C, 1 week at 25 °C, and 1 month or more at 4 °C. Tissues can also be stored at -20 °C or at -80 °C long-term.
      役に立ちましたか?
  3. When using Product R0901, RNAlater® I observed crystal formation in the sample after freezing.  Is there any way to avoid this?
    1 回答
    1. Yes, incubate samples at 4 °Covernight, then remove them from RNAlater before storage at -80 °C to prevent the formation of salt crystals.
      役に立ちましたか?
11–13/13 質問  
レビュー
アクティブなフィルタ
  1. 2件の評価のみのレビュー