Merck
R0783
Sigma-Aldrich
RG-239 水和物
別名:
(3α)-3-ヒドロキシ-3-(2-プロペン-1-イル)-ルパ-20(29)-エン-28-酸 水和物, (3R)-3-アリル-3-ヒドロキシルパ-20(29)-エン-28-酸 水和物, 18 dia 2
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,070
¥16,070
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,070
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H52O3 · xH2O
分子量:
496.76 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥16,070
出荷予定日2025年5月28日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO: ≥10 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.CC(=C)[C@@H]1CC[C@@]2(CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@](O)(CC=C)C(C)(C)[C@@H]5CC[C@@]34C)[C@@H]12)C(O)=O
InChI
1S/C33H52O3.H2O/c1-9-14-33(36)20-17-29(6)24(28(33,4)5)13-15-31(8)25(29)11-10-23-26-22(21(2)3)12-16-32(26,27(34)35)19-18-30(23,31)7;/h9,22-26,36H,1-2,10-20H2,3-8H3,(H,34,35);1H2/t22-,23+,24-,25+,26+,29-,30+,31+,32-,33-;/m0./s1
InChI Key
JMELBGCTIDKOPM-RQBNYOBGSA-N
アプリケーション
RG-239, a betulinic acid derivative and TGR5/Gpbar-1 agonist, is used to study the role of bile acid activated TGR5 in intestinal motility, inflammation, energy production, glucose homeostasis, glycemic control, obesity and liver steatosis.
生物化学的/生理学的作用
RG-239はTGR5アゴニストです。
ベツリン酸(3β-アリルベツリン酸)の半合成誘導体であるRG-239は、Gタンパク質共役受容体TGR5のアゴニストです。TGR5シグナリングは、褐色脂肪組織においてグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)の放出を誘発し、耐糖能を高め、食事性肥満を軽減します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
R0783-5MG:
R0783-VAR:
R0783-BULK:
R0783-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)