Merck
Q1878
Sigma-Aldrich
キニーネ
別名:
6′-メトキシシンコニジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H24N2O2
CAS番号:
分子量:
324.42
Beilstein:
91867
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
mp
173-175 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc2nccc([C@@H](O)[C@@H]3C[C@@H]4CCN3C[C@@H]4C=C)c2c1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-3-13-12-22-9-7-14(13)10-19(22)20(23)16-6-8-21-18-5-4-15(24-2)11-17(16)18/h3-6,8,11,13-14,19-20,23H,1,7,9-10,12H2,2H3/t13-,14-,19-,20+/m0/s1
InChI Key
LOUPRKONTZGTKE-WZBLMQSHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
カリウムチャネル遮断薬
以下による置換
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
Q1878-25G:
Q1878-100G:
Q1878-10G:
Q1878-1G:
Q1878-5G:
Q1878-50G:
Q1878-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
硫酸 99.999%
Sigma-Aldrich
339741
硫酸
F Azadmehr et al.
Bioelectrochemistry (Amsterdam, Netherlands), 127, 59-67 (2019-02-01)
This study employed a molecularly imprinted composite (MIC) to develop a selective and very sensitive sensor for the determination of quinine. To fabricate the MIC sensor, 3-methyl-4-nitrophenol (MNP) and L-tyrosine (Tyr) were simultaneously electrodeposited in acidic media containing HAuCl4 to