Merck
Q1126
Sigma-Aldrich
QセファロースFastFlow
preswollen, 45-165 μm (wet), exclusion limit ~4,000,000 Da
別名:
Qセファロース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
47101511
NACRES:
NA.56
形状
preswollen
品質水準
テクニック
RNA extraction: suitable
粒径
45-165 μm (wet)
ポアサイズ
~4,000,000 Da exclusion limit
キャパシティ
0.18-0.24 mmol Cl-/mL, packed gel
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
−Ο−CH2CHOHCH2OCH2CHOHCH2N+(CH3)3
アプリケーション
Qセファロースは、タンパク質クロマトグラフィー、イオン交換クロマトグラフィーおよびアニオン交換媒体で使用されます。Qセファロースは、植物病原性真菌の自然制御のためのアプリケーションで植物防御の化合物の研究に使用されています。Qセファロースは、土壌から高品質のmRNAを抽出する効率的な方法を開発し、ニンニク(Allium sativum)由来の免疫調節タンパク質を研究するためにも使用されています。
物理的形状
20%エタノ-ルで膨潤済み
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
アプリケーション
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 - 109.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 - 43 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
Q1126-500ML:4548173984322
Q1126-100ML:4548173984315
Q1126-BULK:
Q1126-500ML-C:
Q1126-100ML-C:
Q1126-VAR:
Q1126-50ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Irini Bournazou et al.
The Journal of clinical investigation, 119(1), 20-32 (2008-11-27)
Apoptosis is a noninflammatory, programmed form of cell death. One mechanism underlying the non-phlogistic nature of the apoptosis program is the swift phagocytosis of the dying cells. How apoptotic cells attract mononuclear phagocytes and not granulocytes, the professional phagocytes that
Shikimate dehydrogenase from pepper (<I>Capsicum annuum</I>) seedlings. Purification and properties.
Diaz, J., and Merino, F.
Physiologia Plantarum, 100(1), 147-152 (1997)
E G Campos et al.
International journal for parasitology, 29(5), 655-662 (1999-07-15)
Cytochrome c peroxidase oxidises hydrogen peroxide using cytochrome c as the electron donor. This enzyme is found in yeast and bacteria and has been also described in the trematodes Fasciola hepatica and Schistosoma mansoni. Using partially purified cytochrome c peroxidase
Fatima Clement et al.
International immunopharmacology, 10(3), 316-324 (2009-12-17)
Garlic (Allium sativum), an important medicinal spice, displays a plethora of biological effects including immunomodulation. Although some immunomodulatory proteins from garlic have been described, their identities are still unknown. The present study was envisaged to isolate immunomodulatory proteins from raw
Carsten Mettel et al.
Applied and environmental microbiology, 76(17), 5995-6000 (2010-07-14)
Here, we report an efficient method for extracting high-quality mRNA from soil. Key steps in the isolation of total RNA were low-pH extraction (pH 5.0) and Q-Sepharose chromatography. The removal efficiency of humic acids was 94 to 98% for all