Merck
794-0370
HPLC Analysis of Immunoglobulins (IgM) on Q Sepharose Fast Flow
application for HPLC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニック
HPLC: suitable
試験パラメータ
media: Q Sepharose Fast Flow (Q1126-100ML)
column: 30 cm × 50 mm I.D. (Q1126-100ML)
mobile phase: [A] 0.02 M monosodium phosphate, pH 6.5; [B] A + 0.5 M sodium chloride, pH 6.5
flow rate: 25 cm/hr
detector: UV, 280 nm
injection: cell culture supernatant
適合性
application for HPLC
アプリケーション
life science and biopharma
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)