Merck
PZ0322
Sigma-Aldrich
WAY 170523
≥98% (HPLC)
別名:
N-[2-[4-[[[2-[(Hydroxyamino)carbonyl]-4,6-dimethylphenyl](phenylmethyl)amino]sulfonyl]phenoxy]ethyl]-2-benzofurancarboxamide, WAY170523
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥15,600
25 MG
¥74,300
¥15,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥15,600
25 MG
¥74,300
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H31N3O7S
CAS番号:
分子量:
613.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥15,600
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
O=S(N(CC1=CC=CC=C1)C2=C(C(NO)=O)C=C(C)C=C2C)(C3=CC=C(OCCNC(C4=CC5=C(C=CC=C5)O4)=O)C=C3)=O
InChI
1S/C33H31N3O7S/c1-22-18-23(2)31(28(19-22)32(37)35-39)36(21-24-8-4-3-5-9-24)44(40,41)27-14-12-26(13-15-27)42-17-16-34-33(38)30-20-25-10-6-7-11-29(25)43-30/h3-15,18-20,39H,16-17,21H2,1-2H3,(H,34,38)(H,35,37)
InChI Key
FARMEEAGJWMFSZ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
WAY 170523 is a potent and selective inhibitor of matrix metalloprotease MMP-13 (Collagenase-3), expressed in the skeleton during embryonic development, and sometimes highly overexpressed in human carcinomas and in chondrocytes and synovial cells in rheumatoid arthritis and osteoarthritis. Mutations in the MMP-13 gene has been shown to cause metaphyseal anadysplasia (MANDP). WAY 170523 has an IC50 of 17 nM for MMP-13 and showed >5800-, 56-, and >500-fold selectivity against MMP-1, MMP-9, and TACE (TNFα converting enzyme), respectively.
その他情報
This compound was developed by Pfizer for Cytoskeleton & Extracellular Matrix research. To learn more about Sigma′s partnership with Pfizer and view other authentic, high-quality Pfizer compounds, visit sigma.com/bsm-pfizer.
法的情報
Sold for research purposes under agreement from Pfizer Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)