アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D +30 to +40°, c = 0.5 in chloroform-d
色
white to beige
溶解性
DMSO: 25 mg/mL, clear
保管温度
room temp
SMILES記法
Fc1ccc(cc1)C[C@H](CC(=O)[C@@H](NC(=O)c3n[o]c(c3)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H](C[C@@H]2CCNC2=O)\C=C\C(=O)OCC
InChI
1S/C31H39FN4O7/c1-5-42-27(38)11-10-24(16-21-12-13-33-29(21)39)34-30(40)22(15-20-6-8-23(32)9-7-20)17-26(37)28(18(2)3)35-31(41)25-14-19(4)43-36-25/h6-11,14,18,21-22,24,28H,5,12-13,15-17H2,1-4H3,(H,33,39)(H,34,40)(H,35,41)/b11-10+/t21-,22+,24+,28-/m0/s1
InChI Key
CAYJBRBGZBCZKO-BHGBQCOSSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
資料
Discover definitions and uses for irreversible inhibitors including the types of irreversible inhibitors: suicide inhibitors, heavy metal inhibitors, and time-dependent inhibitors.