Merck
PZ0268
Sigma-Aldrich
AG-17724
≥98% (HPLC)
別名:
(R)-6-Fluoro--[(2-naphthalenylcarbonyl)amino]-1H-benzimidazole-2-propanoic acid, AG 17724
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥16,070
25 MG
¥56,950
¥16,070
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥16,070
25 MG
¥56,950
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H16FN3O3
CAS番号:
分子量:
377.37
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥16,070
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
white to light brown
溶解性
DMSO: 20 mg/mL, clear (warmed)
保管温度
room temp
SMILES記法
OC([C@H](NC(C1=CC(C=CC=C2)=C2C=C1)=O)CC3=NC4=C(C=CC(F)=C4)N3)=O
InChI
1S/C21H16FN3O3/c22-15-7-8-16-17(10-15)24-19(23-16)11-18(21(27)28)25-20(26)14-6-5-12-3-1-2-4-13(12)9-14/h1-10,18H,11H2,(H,23,24)(H,25,26)(H,27,28)/t18-/m1/s1
InChI Key
NKMPZFCFXCJBEY-GOSISDBHSA-N
生物化学的/生理学的作用
AG-17724 is a potent peptidyl-prolyl isomerase (PPIase) Pin1 inhibitor.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0268-25MG:
PZ0268-5MG:
PZ0268-VAR:
PZ0268-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Cell cycle phases (G1, S, G2, M) regulate cell growth, DNA replication, and division in proliferating cells.