Merck
PZ0170
Sigma-Aldrich
トルセトラピブ
≥98% (HPLC)
別名:
(2R,4S)-4-((3,5-ビス-トリフルオロメチルベンジル)メトキシカルボニルアミノ)-2-エチル-6-トリフルオロメチル-3,4-ジヒドロ-2H-キノリン-1-カルボン酸 エチル エステル, CP-529,414, CP-529414
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H25F9N2O4
CAS番号:
分子量:
600.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D >-70°
white
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCOC(=O)N1[C@H](CC)C[C@H](N(Cc2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(=O)OC)c3cc(ccc13)C(F)(F)F
InChI
1S/C26H25F9N2O4/c1-4-18-12-21(19-11-15(24(27,28)29)6-7-20(19)37(18)23(39)41-5-2)36(22(38)40-3)13-14-8-16(25(30,31)32)10-17(9-14)26(33,34)35/h6-11,18,21H,4-5,12-13H2,1-3H3/t18-,21+/m1/s1
InChI Key
CMSGWTNRGKRWGS-NQIIRXRSSA-N
アプリケーション
Torcetrapib has been used as a reference standard in the medium chain-lipid based formulations.[1]
生物化学的/生理学的作用
コレステリルエステル転送タンパク質(CETP)阻害剤です。
トルセトラピブは、コレステリルエステル転送タンパク質(CETP)(CETP)阻害剤です。CETPは通常、HDLコレステロールから超低密度または低密度リポタンパク質(VLDLまたはLDL)へとコレステロールを移行させます。この過程を阻害すると、HDL値(善玉コレステロール含有粒子)が高まり、LDL値(悪玉コレステロール)が低下します。残念ながら、全死因死亡の過剰を理由に臨床試験は中止されました。原因はまだ調査中ですが、他の一部のCETP阻害剤にはみられないアルドステロン分泌の増加など、何らかの非特異的な作用が関連しているものと考えられます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0170-BULK:
PZ0170-5MG:
PZ0170-VAR:
PZ0170-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Shengjun Fan et al.
BMC systems biology, 6, 152-152 (2012-12-12)
Torcetrapib, a cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor which raises high-density lipoprotein (HDL) cholesterol and reduces low-density lipoprotein (LDL) cholesterol level, has been documented to increase mortality and cardiac events associated with adverse effects. However, it is still unclear the
Philip J Barter et al.
Journal of lipid research, 53(11), 2436-2442 (2012-09-04)
Development of the cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitor, torcetrapib, was halted after the ILLUMINATE trial revealed an increase in both all-cause mortality (ACM) and major cardiovascular events (MCVEs) associated with its use. We now report that the harm caused
Anatol Kontush et al.
Nature clinical practice. Cardiovascular medicine, 5(6), 329-336 (2008-04-24)
Subnormal levels of HDL cholesterol constitute a major cardiovascular risk factor. Inhibitors of cholesteryl ester transfer protein (CETP) are presently the most potent HDL-raising agents. Torcetrapib was the first CETP inhibitor to enter a large-scale, prospective, placebo-controlled interventional trial, which
Ziyun Wang et al.
PloS one, 12(8), e0180772-e0180772 (2017-08-03)
Cholesteryl ester transfer protein (CETP) is a plasma protein that mediates bidirectional transfers of cholesteryl esters and triglycerides between low-density lipoproteins and high-density lipoproteins (HDL). Because low levels of plasma CETP are associated with increased plasma HDL-cholesterol, therapeutic inhibition of
Stephen J Nicholls
Current cardiology reports, 14(3), 245-250 (2012-03-01)
Considerable attention focuses on the ability to develop therapeutic agents that elevate levels of high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C). Cholesteryl ester transfer protein (CETP) inhibitors have been developed on the basis of their ability to raise HDL-C to a greater extent
資料
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research