Merck
Z101133
ステンレス鋼304シリンジニードル
gauge 20, L 12 in.
別名:
Stainless Needle, Steel Syringe
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,021
¥5,021
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,021
About This Item
UNSPSCコード:
42142600
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
¥5,021
Check Cart for Availability
詳細
Standard Hub with 304 Stainless Steel Tubing
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Cadence Science 4188
L
12 in.
ゲージ
20
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
クロムめっきされた真ちゅう製ルアーハブを持つ304 SSニードル。ニードルのチップはわずかに曲げて設計されているため、セプタムに刺した時にコアリングが起こりません。
304ステンレス鋼チューブを有する標準ハブ
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. Please, I'd to like to know the point style of this needle. Thank You!
    1 回答
    1. This is a deflected point Plated Brass Hub.