Merck
PZ0156
Sigma-Aldrich
UK-383,367
≥98% (HPLC)
別名:
(βR)-3-(アミノカルボニル)-β-(3-シクロヘキシルプロピル)-N-ヒドロキシ-1,2,4-オキサジアゾール-5-プロパンアミド, 5-{(1R)-4-シクロヘキシル-1-[2-(ヒドロキシアミノ)-2-オキソエチル]ブチル}-1,2,4-オキサジアゾール-3-カルボキサミド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 MG
¥23,500
25 MG
¥43,100
¥23,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 MG
¥23,500
25 MG
¥43,100
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H24N4O4
CAS番号:
分子量:
324.38
MDL番号:
UNSPSCコード:
41121800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
¥23,500
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D 14.0 to 23.0°, c = 0.5 in methanol
white to off-white
溶解性
DMSO: >30 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
NC(=O)c1noc(n1)[C@H](CCCC2CCCCC2)CC(=O)NO
InChI
1S/C15H24N4O4/c16-13(21)14-17-15(23-19-14)11(9-12(20)18-22)8-4-7-10-5-2-1-3-6-10/h10-11,22H,1-9H2,(H2,16,21)(H,18,20)/t11-/m1/s1
InChI Key
ARJCBSRIPGJMAD-LLVKDONJSA-N
生物化学的/生理学的作用
UK-383,367は、プロコラーゲン-C-プロテイナーゼ(PCP)阻害剤です。
プロコラーゲン-N-プロテイナーゼ(PCP)阻害剤です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0156-BULK:
PZ0156-25MG:
PZ0156-VAR:
PZ0156-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yael Eshed-Eisenbach et al.
Neuron, 106(5), 806-815 (2020-03-27)
During development of the peripheral nervous system (PNS), Schwann-cell-secreted gliomedin induces the clustering of Na+ channels at the edges of each myelin segment to form nodes of Ranvier. Here we show that bone morphogenetic protein-1 (BMP1)/Tolloid (TLD)-like proteinases confine Na+