Merck
PZ0022
Sigma-Aldrich
BLI-489 水和物
≥98% (HPLC)
別名:
6-[(5,6-ジヒドロ-8H-イミダゾ[2,1-c][1,4]オキサジン-2-イル)メチレン]-7-オキソ-4-チア-1-アザ二環式[3.2.0]ヘプト-2-エン-2-カルボン酸 ナトリウム塩 水和物, WAY-185489
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H10N3NaO4S · xH2O
CAS番号:
分子量:
327.29 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
yellow
溶解性
H2O: >20 mg/mL
保管温度
room temp
SMILES記法
O.[Na+].[O-]C(=O)C1=CS[C@H]2N1C(=O)\C2=C\c3cnc4COCCn34
InChI
1S/C13H11N3O4S.Na.H2O/c17-11-8(12-16(11)9(6-21-12)13(18)19)3-7-4-14-10-5-20-2-1-15(7)10;;/h3-4,6,12H,1-2,5H2,(H,18,19);;1H2/q;+1;/p-1/b8-3-;;/t12-;;/m1../s1
InChI Key
UAZCFKAYAYJPDM-UVEQJXRBSA-M
関連するカテゴリー
生物化学的/生理学的作用
BLI-489は、ペネムβ-ラクタマーゼ阻害薬であり、クラスA、C、およびDβ-ラクタマーゼに対し活性を示しています。 BLI-489は、薬剤耐性菌に対する併用療法で検査されています。
BLI-489は、ペネムβラクタマーゼ阻害薬です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
PZ0022-5MG:
PZ0022-VAR:
PZ0022-BULK:
PZ0022-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.