Merck
PROT20
Millipore
ProteoPrep® 20 血漿免疫除去キット
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Proteoprep 20は、血漿・血清中に豊富に存在する20種類の余分なタンパク質を除去し、少量のタンパク質の解析を可能にする免疫除去キットです。Proteoprep 20では以下のタンパク質が除去されます: アルブミン、IgG、トランスフェリン、フィブリノーゲン、IgA、α2-マクログロブリン、IgM、α1-アンチトリプシン、補体C3、ハプトグロブリン、アポリポプロテインA1/A3/B、α1-酸性糖タンパク質、セルロプラスミン、補体C4/C1q、IgD、プレアルブミン、プラスミノーゲン。
アプリケーション
ProteoPrep 20 Plasma Immunodepletion Kitは、プロテオミクス解析用のサンプルを調製する際に、血漿・血清中に最も豊富に存在する20種類のタンパク質をヒト血漿または血清から特異的に除去します。これら20種類のタンパク質が除去されれば、1次元または2次元電気泳動を用いる場合でも、1次元または多次元クロマトグラフィ-を用いる場合でも、あるいは質量分析を直接行なう場合でも、血漿プロテオ-ムをより深く理解することが可能になります。タンパク質の除去は、支持体上での高密度の結合を可能にする、小さな組み換えイムノアッセイリガンドと既存の抗体を用いた独自の結合処理を利用して行なわれます。リガンドを選択することにより、最適の特異性が得られます。標準的な方法では、ヒト血漿または血清中に含まれる総タンパク質質量の97~98%が除去されます。
特徴および利点
・少量のタンパク質やバイオマ-カ-をより見やすくすることが可能 - 含有量上位20種のタンパク質の99%を除去し、タンパク質のロ-ド量を 50倍まで増やせるため、少量のタンパク質を可視化する可能性が高まります。
・新規の高密度抗体レジン - 現在市販されているどの製品よりも特異性が高く、コンタミネ-ションを低減し、除去効率が大幅に高くなります。
・便利なスピンカラム形式タンパク質除去とサンプル回収の時間が短く、スル-プットを高め、短時間でバリデ-ションできます。そのため、あらゆるプロテオミクスラボで好んで使用されています。
法的情報
ProteoPrep is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • Luer lock syringe
  • Ultrafree-MC microcentrifuge filters, MWCO 5 kDa, PLCC cellulosic (regenerated cellulose) membrane
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
  1. Can the Product PROT20, ProteoPrep Plasma Immunodepletion Kit, columns be re-used?
    With proper cleaning and storage, each column may be reused at least 100 times.
  2. The Product PROT20, ProteoPrep Plasma Immunodepletion Kit, bulletin indicates that 8 microliters of plasma are loaded on to the column. I have more than 8 microliters of plasma. Can I load greater than 8 microliters according to the procedure? 
    We optimized the protocol for dilution of about 8 microliters of plasma to 100 microliters with the 1× Equilibration Buffer. It is probably best to dilute 8 or so microliters at a time and load on the column for depletion. This process can be repeated for the full sample.
  3. Can I use Product PROT20, ProteoPrep Plasma Immunodepletion Kit, columns on plasma from other species, e.g. monkey?
    The antibodies on the PROT20 column are specific for depletion of human plasma proteins. We would not recommend this product for other species. The PROTBA is a more economical possibility to try, even though that depletes only two proteins from serum.
  4. Are the Product PROT20, ProteoPrep Plasma Immunodepletion Kit, columns available as stand-alone products?
    The columns are not available separately from the kit. The only kit components available separately are CLS8160 and M0286. We offer a smaller scale kit, PROT20S, which has one column instead of 3.
  5. Is there a point in the protocol for Product PROT20, ProteoPrep Plasma Immunodepletion Kit, where I can stop in the middle?
    In general, it is best to complete the depletion procedure once it is started. However, the customer can, if necessary, stop the procedure after the primary depletion and store the depleted samples frozen. The customer can then elute the bound proteins from the resin later and reuse it for re-depletion of the sample.
  6. Which document(s) contains shelf-life or expiration date information for a given product?
    If available for a given product, the recommended re-test date or the expiration date can be found on the Certificate of Analysis.
  7. How do I get lot-specific information or a Certificate of Analysis?
    The lot specific COA document can be found by entering the lot number above under the "Documents" section.
  8. How do I find price and availability?
    There are several ways to find pricing and availability for our products. Once you log onto our website, you will find the price and availability displayed on the product detail page. You can contact any of our Customer Sales and Service offices to receive a quote.  USA customers:  1-800-325-3010 or view local office numbers.
  9. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product. 
  10. My question is not addressed here, how can I contact Technical Service for assistance?
    Ask a Scientist here.
Tara K Sigdel et al.
Frontiers in medicine, 4, 80-80 (2017-07-04)
Identification and use of non-invasive biomarkers for kidney transplantation monitoring is an unmet need. A total of 121 biobanked sera collected from 111 unique kidney transplant (KT) patients (children and adolescent) and 10 age-matched healthy normal controls were used to
Removal of albumin from multiple human serum samples.
K Rengarajan et al.
BioTechniques, 20(1), 30-32 (1996-01-01)
Jon M Jacobs et al.
Journal of proteome research, 4(4), 1073-1085 (2005-08-09)
Candidate proteomic biomarker discovery from human plasma holds both incredible clinical potential as well as significant challenges. The dynamic range of proteins within plasma is known to exceed 10(10), and many potential biomarkers are likely present at lower protein abundances.
Tara K Sigdel et al.
Pediatric transplantation, 12(7), 737-747 (2008-09-04)
The desire for biomarkers for diagnosis and prognosis of diseases has never been greater. With the availability of genome data and an increased availability of proteome data, the discovery of biomarkers has become increasingly feasible. However, the task is daunting
Tatiana Plavina et al.
Journal of proteome research, 6(2), 662-671 (2007-02-03)
We report on the development of a robust and relatively high-throughput method for in-depth proteomic analysis of human plasma suitable for biomarker discovery. The method consists of depletion of albumin and IgG and multi-lectin affinity chromatography (M-LAC), followed by nanoLC-MS/MS