Merck
PLN10
Sigma-Aldrich
GenElute プラスミドミニプレップキット
sufficient for 10 purifications
別名:
GenEluteプラスミドキット, Gen Elute
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.52
使用法
sufficient for 10 purifications
環境により配慮した代替製品の特徴
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シリカメンブランテクノロジーとスピンカラムによりMiniPrePを簡単に行えるキットは、組換え大腸菌培養物からプラスミドDNAを単離するための単純、迅速かつ費用対効果の高い方法を提供します。シリカ結合技術とスピンカラムフォーマットの利便性を組み合わせることにより、1~5 mLの大腸菌培養物から最大15 μgの高コピープラスミドDNAを30分未満で回収できます。使用する培養液の実際の収量と最適量はプラスミドと培養液に依存することに注意してください。
DNAは、制限消化、クローニング、PCR、変態、転写、シーケンスなどの用途ですぐに使用できます。
シリカメンブランテクノロジーとスピンカラムによりMiniPrePを簡単に行えるキットは、組換え大腸菌培養物からプラスミドDNAを単離するための単純、迅速かつ費用対効果の高い方法を提供します。シリカ結合技術とスピンカラムフォーマットの利便性を組み合わせることにより、1~5 mLの大腸菌培養物から最大15 μgの高コピープラスミドDNAを30分未満で回収できます。使用する培養液の実際の収量と最適量はプラスミドと培養液に依存することに注意してください。
組換え大腸菌培養物を一晩の遠心分離で回収し、修正アルカリSDS溶解手順を行い、続いて高塩濃度存在下でDNAをシリカに吸着させます。すると、汚染物質がスピン洗浄ステップで除去されます。最後に、結合したDNAが水またはトリス-EDTA緩衝液で溶出されます。
メルクは、グリーン・ケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。本製品は、DNA抽出を実施するためのフェノールおよびクロロホルムの標準的な使用と比較して、本質的に安全性が向上した化学的性質を有します。
アプリケーション
DNAは、制限酵素消化、クローニング、PCR、変態、転写、従来および自動シーケンスなどの用途ですぐに使用できます。
このキットの助けを得て単離されたDNAは、トランスフェクションに使用されています。
特徴および利点
  • 30分未満で精製されたプラスミドDNA
  • 最大15 μgのプラスミドDNAを精製
  • 検出可能なゲノムDNAまたはRNA汚染なし
  • フェノール/クロロホルム抽出またはアルコール沈殿は不要
その他情報
詳細はwww.sigma-aldrich.com/genelutehpをご覧ください。
法的情報
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
82.0 °F - closed cup
引火点(℃)
27.8 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of Differentially Expressed MicroRNAs 602 and 323-5p on Hepatitis C Virus Genotype 1b Viral Load in Infected Liver Cells
Samina Noorali
Journal of Infectious Diseases and Therapy (2014)
The influence of Nosema (Microspora: Nosematidae) infection on honey bee (Hymenoptera: Apidae) defense against Varroa destructor (Mesostigmata: Varroidae).
Bahreini R and Currie RW
Journal of Invertebrate Pathology, 57-65, 57-65 (2015)
Isabella Monne et al.
Journal of clinical microbiology, 46(5), 1769-1773 (2008-03-28)
Among the different hemagglutinin (HA) subtypes of avian influenza (AI) viruses, H5, H7, and H9 are of major interest because of the serious consequences for the poultry industry and the increasing frequency of direct transmission of these viruses to humans.
Keiji Ueno et al.
Chemistry Central journal, 5(1), 16-16 (2011-04-06)
We have previously reported on the variation of total fructooligosaccharides (FOS), total inulooligosaccharides (IOS) and inulin in the roots of burdock stored at different temperatures. During storage at 0°C, an increase of FOS as a result of the hydrolysis of
Masa-aki Yoshida et al.
BMC evolutionary biology, 11, 180-180 (2011-06-28)
Coleoid cephalopods (squids and octopuses) have evolved a camera eye, the structure of which is very similar to that found in vertebrates and which is considered a classic example of convergent evolution. Other molluscs, however, possess mirror, pin-hole, or compound