Merck
P9232
Sigma-Aldrich
Anti-Potassium Channel Kv1.4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, lyophilized powder
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
0.05 ML
¥42,380
¥42,380
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
0.05 ML
¥42,380
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
¥42,380
出荷予定日2025年4月16日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
lyophilized powder
化学種の反応性
rat, mouse
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:200-1:600
UniProtアクセッション番号
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... KCNA4(3739)
mouse ... Kcna4(16492)
rat ... Kcna4(25469)
関連するカテゴリー
特異性
The antibody recognizes full-length Kv1.4 protein.
免疫原
highly purified GST fusion protein from the C-terminal of rat potassium channel Kv1.4. The protein corresponds to amino acids 589-655. This epitope is identical in mouse and highly conserved in human and bovine.
物理的形状
Lyophilized at ~0.3 mg/ml from phosphate buffered saline, pH 7.4, containing 1% bovine serum albumin, 5% sucrose and 0.025% sodium azide.
免責事項
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
WGK
WGK 2
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)