E2888
別名:
EBSS
在庫あり出荷可能from市川市大町368
在庫あり出荷可能詳細
特性
400
sterile-filtered
liquid
cell culture | mammalian: suitable
endotoxin, tested
phenol red: 0.011 g/Lglucose: 1.0 g/L (Dextro)NaHCO3: 2.2 g/L
ambient
room temp
詳細
相違点を表示
1 of 1
Sigma-Aldrich
アール平衡塩類
E6267
E3024
E7510
アール平衡塩類溶液 10×
NaHCO3: 2.2 g/Lphenol red: 0.011 g/Lglucose: 1.0 g/L (Dextro)
phenol red: noNaHCO3: 2.2 g/Lglucose: 1.0 g/L (Dextro)
glucose: 10.0 g/LNaHCO3: nophenol red: 0.11 g/L
Explore all of our products under アール平衡塩類
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 資料 section.
関連するカテゴリー
分子生物学・機能ゲノミクス
基礎培地・バッファー
生化学用バッファー
生化学試薬
細胞培養・細胞解析