Merck
P8627
Sigma-Aldrich
D(−)3-Phosphoglyceric acid barium salt
~95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C3H5O7PBa
CAS番号:
分子量:
321.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
アッセイ
~95%
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.[Ba].O[C@H](COP(O)(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C3H7O7P.Ba.H2O.2H/c4-2(3(5)6)1-10-11(7,8)9;;;;/h2,4H,1H2,(H,5,6)(H2,7,8,9);;1H2;;/t2-;;;;/m1..../s1
InChI Key
WKDIHXKLDDUHFS-NNNLZWLESA-N
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)