アッセイ
98%
形状
powder or chunks
mp
219-221 °C (lit.)
溶解性
chloroform: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, orange
λmax
485 nm
&ε; (減衰係数)
≥120000 at 483-488 nm in methanol at 0.01 g/L
蛍光検出
λex 485 nm; λem 501 nm in methanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[I-].CCCCCCN1\C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CCCCCC
InChI
1S/C29H37N2O2.HI/c1-3-5-7-13-22-30-24-16-9-11-18-26(24)32-28(30)20-15-21-29-31(23-14-8-6-4-2)25-17-10-12-19-27(25)33-29;/h9-12,15-21H,3-8,13-14,22-23H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI Key
XVLXYDXJEKLXHN-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
- 植物根と苔類の内生子嚢菌を選択的に染色するために
- 血栓形成と血小板凝集を視覚化するために
- フォルクロルフェヌロン(FCF)により誘発されるミトコンドリア形態の変化を視覚化するために
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
318426-1G:4548173987828
318426-VAR:
318426-BULK:
318426-250MG:4548173987811
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.