由来生物
synthetic (organic)
タイプ
Grade VI
アッセイ
≥90%
形状
powder
色
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C([O-])=O)([O-])=O.[H]O[H].C
InChI
1S/C6H13O10P.CH4.H2O/c7-2(1-16-17(13,14)15)3(8)4(9)5(10)6(11)12;;/h2-5,7-10H,1H2,(H,11,12)(H2,13,14,15);1H4;1H2/p-3/t2-,3-,4+,5-;;/m1../s1
InChI Key
VINGHIAQWNFZIR-ZBHRUSISSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
調製ノート
その他情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P7627-100MG:4548173207612
P7627-1G:4548173207629
P7627-50MG:4548173207643
P7627-BULK:
P7627-VAR:
P7627-500MG:4548173207636