安全性情報
P5905
Sigma-Aldrich
動物組織由来ペプトン
from meat, BioReagent, suitable for cell culture, suitable for plant cell culture
別名:
Peptone from animal source
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 G
¥20,200
500 G
¥47,800
1 KG
¥81,900
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 G
¥20,200
500 G
¥47,800
1 KG
¥81,900
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
eCl@ss:
42040102
NACRES:
NA.75
¥20,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
animal (meat)
製品種目
BioReagent
フォーム
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
cell culture | plant: suitable
溶解性
H2O: 50 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
room temp
SMILES記法
O(C)C(=O)C(CCC(CC)(CC)C)C(=O)OC
InChI
1S/C13H24O4/c1-6-13(3,7-2)9-8-10(11(14)16-4)12(15)17-5/h10H,6-9H2,1-5H3
InChI Key
AIUDWMLXCFRVDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ペプトンは培養培地の重要な添加剤であり、タンパク質分解酵素で赤身肉を消化することにより産生されます。本化合物は部分消化されたタンパク質の複雑な混合物です。ペプトンは細菌増殖の栄養源です。[1]
アプリケーション
マウス初代結腸細胞培養からのグルカゴン様ペプチド-1(GLP-1)分泌ならびにL細胞におけるCa2+ 動態に対するその効果を調べるために使用されます。
動物組織由来のペプトンは培養培地の試薬として使用されています。[2][3][4]また、内腔灌流の刺激剤としても使用されています。[5]
その他情報
酵素加水分解物
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5905-VAR:
P5905-1KG:
P5905-100G:
P5905-BULK:
P5905-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eleftheria Diakogiannaki et al.
Diabetologia, 56(12), 2688-2696 (2013-09-21)
Ingested protein is a well-recognised stimulus for glucagon-like peptide-1 (GLP-1) release from intestinal L cells. This study aimed to characterise the molecular mechanisms employed by L cells to detect oligopeptides. GLP-1 secretion from murine primary colonic cultures and Ca(2+) dynamics
Yeast transformation efficiency is enhanced by TORC 1-and eisosome-dependent signaling
Yu SC, et al.
MicrobiologyOpen, e00730-e00730 (2018)
Textbook of Microbiology & Immunology - E-book (2014)
Intracellular sorting and transcytosis of the rat transferrin receptor antibody OX26 across the blood-brain barrier in vitro is dependent on its binding affinity
Haqqani AS, et al.
Journal of Neurochemistry, 146(6), 735-752 (2018)
Eleftheria Diakogiannaki et al.
Diabetologia, 56(12), 2688-2696 (2013-09-21)
Ingested protein is a well-recognised stimulus for glucagon-like peptide-1 (GLP-1) release from intestinal L cells. This study aimed to characterise the molecular mechanisms employed by L cells to detect oligopeptides. GLP-1 secretion from murine primary colonic cultures and Ca(2+) dynamics