安全性情報
91249
Millipore
肉由来ペプトン、細菌学用
suitable for microbiology
別名:
ペプトン 牛肉由来, 細菌学的ペプトン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
¥18,300
¥18,300
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
¥18,300
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106212
NACRES:
NA.74
¥18,300
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
由来生物
bovine heart
品質水準
フォーム
powder
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
組成
amino-nitrogen, ≥3%
chloride (as NaCl), ≤3%
total nitrogen (N), ≥14%
保管条件
protect from light at room temperature
強熱残分
≤8%
損失
≤6% loss on drying
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解性
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light-brown)
アプリケーション
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
肉由来ペプトン、細菌学用は、培地用にデザインされた、透明性と安定性の高い動物組織の膵臓加水分解物です。pHが中性の、増殖を促進する窒素を含む栄養素(ペプチドおよびアミノ酸)です。硫黄化合物含量が高く、硫化水素を発生する微生物(Clostridia spp., Salmonella spp.)の検出に適しています。動物細胞培養および微生物培養の培地にも使用されます。
アプリケーション
肉由来ペプトン、細菌学用は、豊富な有機窒素の供給源であるため、酵母とカビ、EnterobacteriaStaphylococciを培養するためのさまざまな培地の調製に使用されます。また、ワクチン、ステロイド、抗菌薬、酵素、その他の製品の商業的生産にも使用できます。最近、組換え治療用タンパク質の産生のための培地添加物としても使用されています。
生物化学的/生理学的作用
培地にペプトンを補給することは、細胞数や特異的なモノクローナル抗体の産生の増加、および長期培養期間の延長にも役立ちます。[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
91249-VAR:
91249-500G:
91249-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Yeast Extract for use in microbial growth medium
Sigma-Aldrich
Y1625
Yeast Extract
酵母エキス suitable for microbiology
Millipore
92144
酵母エキス
Permethrin drastically affects the developmental cycle of the non-target slime mould Dictyostelium discoideum
Amaroli A, et al.
Chemosphere, 193(1), 1- 7 (2018)
Peptone, a low-cost growth-promoting nutrient for intensive animal cell culture
Jan DCH, et al.
Cytotechnology, 16(1), 17- 26 (1994)