由来生物
soybean (enzymatic digest)
品質水準
グレード
for biotechnological purposes
形状
powder
組成
amino-nitrogen, ≥3%
total nitrogen (N), ≥8.0%
包装
pkg of 1 kg
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
強熱残分
≤20%
損失
≤10% loss on drying
色
faint beige
faint brown
faint yellow
pH
6.3-7.3 (25 °C)
溶解性
H2O: 2%
soluble, clear, light yellow
アプリケーション
food and beverages
microbiology
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
保管および安定性
- Tightly closed. Dry.
- Hygroscopic - Store under inert gas.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
90765-BULK:
90765-5KG:
90765-10G-KC:
90765-VAR:
90765-25KG:
90765-1KG:
Choose from one of the most recent versions:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.