product name
ホスファターゼの基質, 40 mg capsules
形状
powder
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI Key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5744-VAR:
P5744-BULK:
P5744-25CAP:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.