サイズを選択してください
¥25,100
サイズを選択してください
About This Item
¥25,100
おすすめの製品
フォーム
tablet
濃度
36-44 mg/tablet
不純物
p-nitrophenol, essentially free
溶解性
H2O: soluble, clear, colorless to yellow (1 tablet in 8 mL of water.)
保管温度
−20°C
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][N+](=O)c1ccc(OP([O-])([O-])=O)cc1
InChI
1S/C6H6NO6P.2Na.6H2O/c8-7(9)5-1-3-6(4-2-5)13-14(10,11)12;;;;;;;;/h1-4H,(H2,10,11,12);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
InChI Key
KAKKHKRHCKCAGH-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
数量
調製ノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P5994-25TAB:
P5994-BULK:
P5994-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.