製品名
リン酸緩衝生理食塩水, Autoclaved, pH 7.2 (25 °C)
詳細
Sodium chloride, 150 mM, and sodium phosphate, 150 mM
フォーム
liquid
pH
7.2 (25 °C)
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
保管温度
2-8°C
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
P4244-BULK:
P4244-100ML:
P4244-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)