Merck
P3338
Sigma-Aldrich
前立腺特異抗原 ヒト精液由来
buffered aqueous solution
別名:
PSA, がん関連PSA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
品質水準
UniProtアクセッション番号
保管温度
2-8°C
遺伝子情報
human ... KLK3(354)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
前立腺特異抗原(PSA)は、アミノ酸237個を含む28.43 kDaの単鎖糖タンパク質で、19番ヒト染色体に位置するカリクレイン遺伝子にコードされています。PSAはヒト前立腺組織に特異的に発現し、精液に多く発現するタンパク質分解酵素のひとつです。
アプリケーション
ヒト精液中の前立腺特異抗原は、次の用途に使用されています。
  • マイクロアレイサンドイッチアッセイに。
  • サンドイッチ免疫センサーの調製に。
  • プレート結合アッセイで複合有機−無機ナノ粒子(COIN)およびAlexa共役体を試験するための標的タンパク質として。
生物化学的/生理学的作用
Prostate specific antigen(PSA)は腺性カリクレインファミリ-の糖タンパク質で、キモトリプシン様酵素活性を有するセリンプロテア-ゼです。血中のPSAは、遊離した形態またはプロテア-ゼインヒビタ-に結合した形態で存在します。 インヒビタ-結合型PSAに対する遊離型PSAの比に関する研究によって、前立腺癌の診断における有用性が証明される可能性があります。
前立腺特異抗原(PSA)は、前立腺組織によって特異的に産生されるアンドロゲン制御性セリンプロテアーゼであり、内腔に分泌されます。精液中のPSAは、精液凝塊に存在するセメノゲリンを切断します。前立腺癌(PCa)患者の血清中では総PSAレベルが増加します。PSAは、PCaのバイオマーカーとして機能する可能性があります。α1-抗アンチキモトリプシン(α1-ACT)、α2-マクログロブリン(α2-M)および他の急性期タンパク質などの血清プロテアーゼ阻害剤は、循環血中のPSAと不可逆的な複合体を形成し、PSAのタンパク質分解活性を妨げます。
包装
容量はタンパク質含量を基準にしています。
品質
高純度
物理的形状
リン酸緩衝生理食塩水の溶液には、0.05%~0.1%のアジ化ナトリウムと50%のグリセロールが含有されています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
P3338-5UG:
P3338-25UG:
P3338-25UG-PW:
P3338-BULK:
P3338-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Chun-Jen Hsiao et al.
Disease markers, 2016, 8915809-8915809 (2016-04-12)
Glycans of prostate-specific antigen (PSA) in prostate cancer were found to be different from that in benign disease. It is difficult to analyze heterogeneous PSA glycoforms in each individual specimen because of low protein abundance and the limitation of detection
Pt nanoparticle label-mediated deposition of Pt catalyst for ultrasensitive electrochemical immunosensors
Zhang J, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 26(2), 418-423 (2010)
Usefulness of total PSA value in prostate diseases diagnosis
Prcic A, et al.
Acta Informatica Medica, 24(3), 156-156 (2016)
Agnieszka Stolarczyk et al.
Sensors (Basel, Switzerland), 22(4) (2022-02-27)
The detection of chemicals is a fundamental issue of modern civilisation, however existing methods do not always achieve the desired sensitivity. Preconcentrators, which are devices that allow increasing the concentration of the intended analyte via e.g., adsorption/desorption, are one of
Structure, function, and regulation of the enzyme activity of prostate-specific antigen.
Lilja H
World Journal of Urology, 11(4), 188-191 (1993)