Merck
P5282
Sigma-Aldrich
Phalloidin Peptide
≥90% (HPLC), solid, FITC labeled
別名:
ファロイジン-FITC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C56H60N10O15S2
分子量:
1177.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
ファロイジン, フルオレセインイソチオシアネート標識, sequence Amanita phalloides(synthetic: peptide sequence)
由来生物
sequence from Amanita phalloides (synthetic: peptide sequence)
品質水準
形状
solid
蛍光検出
λex 495 nm; λem 520 nm(lit.)
保管温度
−20°C
詳細
ファロイジンはシロタマゴテングダケAmanita phalloidesによって産生されるファロトキシンです。ファロイジンはアクチンと相互作用する環状ぺプチドであり、ファロイジンを被毒したラットで初めて同定されました。ファロイジンは、6位のトリプロファンと3位のシステインの間で架橋している事実上環状のヘプタペプチドです。ファロイジンのアミノ酸7(γ-δ-ジヒドロキシロイシン)の側鎖は修飾されやすく、それによって蛍光標識ファロンジン化合物を作ることができます。
アプリケーション
フルオロセインイソチオシアネート標識のファロイジンは以下の用途に使用されています:
  • エンドセリン-1(ET-1)およびアンジオテンシンII(Ang II)処理後の初代新生仔心筋細胞(PNCM)およびH9C2細胞(ラット心筋芽細胞)におけるF-アクチンの再組織化の可視化。
  • 免疫化学にけるミクロフィラメントの標識化。
  • 免疫蛍光分析におけるF-アクチンの染色。
生物化学的/生理学的作用
ファロンジンはポリマー状アクチンと相互作用しますが、オリゴマーあるいはモノマー型とは相互作用しません。この相互作用により、解重合や分解への耐性を有する非常に安定なアクチンフィラメントがもたらされます。ラットにおいて、この毒素は肝出血による死を引き起こし、細胞が異常なアクチンのクラスターを形成します。ファロイジンのアクチンに対する親和性は、蛍光標識化ファロイジン化合物の誘導体化後はそれほど変化しません。これらの化合物は、真核細胞内のアクチンの構造および組織の研究に使用することができます。
重合体のFアクチンに結合して安定化させ、アクチンリッチ構造の機能を阻害する毒素です。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
P5282-.1MG-BULK:
P5282-BULK:
P5282-VAR:
P5282-.1MG-LBL:
P5282-.1MG:
P5282-.1MG-PW:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Non-muscle myosin heavy chain as a possible target for protein encoded by metastasis-related mts-1 gene.
Kriajevska MV
The Journal of Biological Chemistry, 19679-82, 269(31)-269(31) (1994)
The culture of fibroblasts from diaphragm of giant panda.
Han ZM
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal, 37(10), 644-645 (2001)
Ting Xu et al.
Journal of leukocyte biology, 84(4), 1192-1201 (2008-07-26)
Recruitment of leukocytes onto inflamed tissues is an important physiological event, in which L-selectin plays an essential role in initial leukocyte capture and at the same time, triggers cell signaling. Lck is a member of the Src family of protein
Fluorescent phallotoxin, a tool for the visualization of cellular actin.
Wulf E
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 76(9), 4498-4502 (1979)
The H9C2 cell line and primary neonatal cardiomyocyte cells show similar hypertrophic responses in vitro.
Watkins SJ
In Vitro Cellular & Developmental Biology. Animal, 47(2), 125-131 (2011)
資料
ラボのタイマー・発表・助成金の期限にさらされる中、ラボの試薬の品質については当然とみなされがちです。
In the midst of beeping lab timers, presentations and grant deadlines, it is easy to take for granted the quality of lab reagents.
関連コンテンツ
Three-dimensional (3D) printing of biological tissue is rapidly becoming an integral part of tissue engineering.