Merck
A9325
Sigma-Aldrich
L-アラニン 4-ニトロアニリド 塩酸塩
protease substrate, ≥99% (TLC), powder
別名:
Ala-4-nitroanilide, H-Ala-pNA
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥9,450
500 MG
¥26,100
1 G
¥34,700
5 G
¥144,000
¥9,450
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥9,450
500 MG
¥26,100
1 G
¥34,700
5 G
¥144,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11N3O3 · HCl
CAS番号:
分子量:
245.66
Beilstein:
6303731
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
¥9,450
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
製品名
L-アラニン 4-ニトロアニリド 塩酸塩, protease substrate
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
溶解性
water: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
保管温度
−20°C
SMILES記法
Cl[H].C[C@H](N)C(=O)Nc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H11N3O3.ClH/c1-6(10)9(13)11-7-2-4-8(5-3-7)12(14)15;/h2-6H,10H2,1H3,(H,11,13);1H/t6-;/m0./s1
InChI Key
YEXRLSXNWLNHQR-RGMNGODLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-アラニン-4-ニトロアニリド塩酸塩は、腸セグメントおよび小腸(空腸および回腸)のアミノペプチダーゼ活性を測定するのに使用されています。[1]
生物化学的/生理学的作用
L-アラニン-4-ニトロアニリドは、アラニンアミノペプチダーゼ(AAP)活性を測定する基質として使用されます。その相対的特異性、高い加水分解率、および優れた溶解性により、主に基質として選択されます。[2]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9325-VAR:
A9325-100MG:
A9325-500MG:
A9325-BULK:
A9325-5G:
A9325-1G:
A9325-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Effect of insoluble fiber supplementation applied at different ages on digestive organ weight and digestive enzymes of layer-strain poultry
Yokhana J S, et al.
Poultry Science, 95(3), 550-559 (2015)
Methods for Measuring Urinary Enzyme Activities
Urinary Enzymes, 99-145 (1992)