Merck
G2262
Sigma-Aldrich
γ-グルタミルトランスペプチダーゼ ブタ腎臓由来
Type IV, 2.0-6.0 units/mg solid
別名:
γ-GT, γ-グルタミルトランスフェラーゼ, (5-グルタミル)ペプチド:アミノ酸5-グルタミルトランスフェラーゼ, GGTP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1000 UNITS
¥201,000
¥201,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1000 UNITS
¥201,000
About This Item
CAS番号:
Enzyme Commission number:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352204
NACRES:
NA.54
¥201,000
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
タイプ
Type IV
品質水準
フォーム
powder
比活性
2.0-6.0 units/mg solid
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
γ-グルタミルトランスペプチダーゼは、醤油のうま味を改善するために食品業界で使用されています[1]
生物化学的/生理学的作用
γ-グルタミルトランスペプチダーゼは、グルタチオンとそのS結合体からγ-グルタミルアミド結合を切断して、グルタミン酸を除去します[2]
品質
粗製
単位の定義
1ユニットは、pH 8.5、25°C、1分間に、1.0 μmolのp-ニトロアニリンをL-γ-グルタミル-p-ニトロアニリドから遊離させる酵素量です。
インヒビター
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G2262-500UN:
G2262-1KU:
G2262-BULK:
G2262-50UN:
G2262-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Improving the umami taste of soy sauce by the addition of bacterial γ-glutamyltranspeptidase as a glutaminase to the fermentation mixture
K. Kijima & H. Suzuki
Enzyme and Microbial Technology, 41, 80-84 (2007)
S S Tate et al.
Molecular and cellular biochemistry, 39, 357-368 (1981-09-25)
gamma-Glutamyl transpeptidase catalyzes transfer of the gamma-glutamyl moiety of glutathione to amino acids, dipeptides, and to glutathione itself; the enzyme also catalyzes the hydrolysis of glutathione to glutamate and cysteinyl-glycine. This review deals with the tissue distribution and localization of
Stephanie Wickham et al.
The Biochemical journal, 450(3), 547-557 (2013-01-11)
GGT (γ-glutamyl transpeptidase) is an essential enzyme for maintaining cysteine homoeostasis, leukotriene synthesis, metabolism of glutathione conjugates and catabolism of extracellular glutathione. Overexpression of GGT has been implicated in many pathologies, and clinical inhibitors of GGT are under development for
γ-Glutamyl transferase and its role as a biomarker of systemic malignancies other than hepatocellular carcinomas.
Shailendra Kapoor
European journal of gastroenterology & hepatology, 25(3), 387-387 (2013-01-26)
Yumin Wang et al.
Archives of Iranian medicine, 16(2), 74-77 (2013-01-31)
Many studies have suggested that visfatin expression is closely related to the occurrence of insulin resistance (IR), while the precise role of visfatin in the regulation of IR in chronic hepatitis C (CHC) is not clear. We investigated fasting glucose