The product is considered a 'powder' rather than 'crystalline'. There is typically water present in this material. This information is lot specific and reported in the Certificate of Analysis. While there is not specification in place, recent lots have reported a range of 7.2 - 9.2%. Please see the link below to review a sample or lot specific Certificate:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/p4126#product-documentation
サイズを選択してください
About This Item
おすすめの製品
製品名
Phe-Phe,
アッセイ
≥98% (TLC)
品質水準
フォーム
powder
色
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C18H20N2O3/c19-15(11-13-7-3-1-4-8-13)17(21)20-16(18(22)23)12-14-9-5-2-6-10-14/h1-10,15-16H,11-12,19H2,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-/m0/s1
InChI Key
GKZIWHRNKRBEOH-HOTGVXAUSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P4126-VAR:
P4126-BULK:
P4126-1G:
P4126-250MG:
P4126-100MG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
-
Is the powder crystalline? are there water molecules trapped inside it?
1 回答-