This product may be stored in room temperature. It does not need to be stored under nitrogen.
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
| あなたへ/カタログ番号 | 在庫状況 | 単価 |
|---|---|---|
1 g | カートの在庫状況を確認する | ¥42,000 |
この商品について
化学式:
CH3CH(NH2)CONHCH(CH3)CO2H
CAS番号:
分子量:
160.17
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-751-7
Beilstein/REAXYS Number:
1724813
MDL number:
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
mp
280-285 °C (lit.)
SMILES string
C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O3/c1-3(7)5(9)8-4(2)6(10)11/h3-4H,7H2,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)/t3-,4-/m0/s1
InChI key
DEFJQIDDEAULHB-IMJSIDKUSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), SLC15A1(6564)
rat ... Tpp2(81815)
Application
Ala-Alaがクロマトグラフ分析のペプチド試料として使用されています。
Biochem/physiol Actions
L-アラニル-L-アラニンは、構造に対するpH(プロトン化)の影響など、プロセスの物理化学的研究でモデル・ジペプチドとして使用されます。
1 of 1
当該品目 | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥99% |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 280-285 °C (lit.) | mp - | mp - | mp - |
| color white | color white to off-white | color white | color white to off-white |
| Gene Information human ... CA1(759), CA2(760), SLC15A1(6564) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable