Merck
46033
Supelco
4-アンドロステン-3,17-ジオン
VETRANAL®, analytical standard
別名:
アンドロステンジオン
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥19,000
¥19,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥19,000
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H26O2
CAS番号:
分子量:
286.41
Beilstein:
2059239
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
¥19,000
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
グレード
analytical standard
品質水準
製品種目
VETRANAL®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
薬剤管理
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
170-171 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
InChI Key
AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
生物化学的/生理学的作用
テストステロンの前駆体であり、アンドロゲン活性を有する代謝産物です。前立腺がんおよび膵臓がんのリスクを増加させる場合があります。
テストステロンの前駆体とであり、アンドロゲン活性を有する代謝産物です。
おすすめ製品
メルクのNMR用のオンラインプラットフォームChemisTwin®では、本製品のデジタルリファレンスマテリアルを入手できます。このデジタル相当品は、ChemisTwin®で、サンプル同一性の確認および化合物定量(デジタル外部標準を使用)に使用できます。マウスを数回クリックするだけで、この物質のNMRスペクトラムを見ることができ、お客様のサンプルとのオンライン比較を行うことができます。こちらで詳細をご覧いただき、無料トライアルを開始してください。
法的情報
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
46033-VAR:
46033-1EA:
46033-250MG:
46033-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Åsa B Tornberg et al.
Medicine and science in sports and exercise, 49(12), 2478-2485 (2017-07-21)
Secondary functional hypothalamic amenorrhea (SFHA) is common among female athletes, especially in weight-sensitive sports. The aim of this study was to investigate the link between SFHA and neuromuscular performance in elite endurance athletes. Sixteen eumenorrheic (EUM) and 14 SFHA athletes
Nicholas Maya et al.
Environmental toxicology and chemistry, 37(1), 136-144 (2017-08-10)
Treatment of municipal wastewater reduces the concentrations of some pharmaceuticals and personal care products (PPCPs), hormones, and drugs of abuse. However, reduced concentrations of these micropollutants in wastewater may not correlate with reduced toxicity because transformations of micropollutants and/or the
Neil M Iyengar et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 10(4), 235-243 (2017-03-09)
Obesity is associated with breast white adipose tissue (WAT) inflammation, elevated levels of the estrogen biosynthetic enzyme, aromatase, and systemic changes that have been linked to the pathogenesis of breast cancer. Here, we determined whether metabolic obesity, including changes in
Hanna Kische et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 101(11), 3968-3977 (2016-11-05)
Associations between sex hormones and sleep habits originate mainly from small and selected patient-based samples. We examined data from a population-based sample with various sleep characteristics and the major part of sex hormones measured by mass spectrometry. We used data
Xiaoxue Shi et al.
Drug design, development and therapy, 13, 2811-2824 (2019-09-10)
Cadmium (Cd) is considered a heavy metal and potential pollutant to the environment. The purpose of this study was to evaluate the protective potential of piceatannol (PT; 10 mg/kg body weight/day) against cadmium (Cd; 5 mg/kg body weight/day)-induced testicular dysfunction