¥46,200
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
P6-38, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
交差性
horseradish
テクニック
indirect ELISA: 1:5,000 using mouse primary antibody, bridging antibody and horseradish peroxidase
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunocytochemistry
- indirect ELISA (1:5,000)
- immunohistochemistry
- immunoblotting
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
P2419-VAR:
P2419-.2ML:
P2419-.5ML:
P2419-BULK:
アクティブなフィルタ