Merck
P1944
Sigma-Aldrich
フェノール:クロロホルム:イソアミルアルコール (125:24:1)
for molecular biology
別名:
phenol chloroform RNA extraction
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 ML
¥14,000
400 ML
¥31,680
¥14,000
単価¥17,500割引20%
出荷予定日2025年3月30日
サイズを選択してください
表示を変更する
100 ML
¥14,000
400 ML
¥31,680
About This Item
UNSPSCコード:
12190000
NACRES:
NA.52
グレード:
for molecular biology
アッセイ:
≥99.0%
アプリケーション:
life science and biopharma
¥14,000
単価¥17,500割引20%
出荷予定日2025年3月30日
グレード
for molecular biology
品質水準
アッセイ
≥99.0%
フォーム
liquid
pH
4.3-4.7
アプリケーション
life science and biopharma
保管温度
2-8°C
詳細
細胞粗抽出物からトータルRNAを精製するためにはフェノール:クロロホルム:イソアミルアルコール=125:24:1を使用しており、時間のかかる超遠心ステップが不要となります。フェノール、クロロホルム、およびイソアミルの添加は、脂質と細胞破片の分離を助けるために使用でき、その結果これらの成分は有機相へ移動します。その一方で、ゲノムDNA(gDNA)は水相に残るため、他の物質からgDNAを効果的に単離できます。[1]
アプリケーション
フェノール:クロロホルム:イソアミルアルコール=125:24:1は、以下に使用されています:
  • RNAを抽出および精製するため。[2][3][4]
  • アラビドプシスの長角果からRNAを単離するため。[5]
  • ポリソーム画分と非ポリソーム画分からタンパク質とDNAを抽出するため。[6]
  • 細胞、組織、およびホールフライからmiRNAを調製および抽出するためのTRIzol法に。[7]
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Nervous system,Kidney,Liver,Skin
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
175.0 °F - closed cup
引火点(℃)
79.44 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
P1944-VAR:
P1944-100ML-PW:
P1944-400ML-PW:
P1944-100ML:4548173205519
P1944-BULK:
P1944-400ML:4548173205526
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Autophagy controls resource allocation and protein storage accumulation in Arabidopsis seeds
Berardino JD, et al.
Journal of Experimental Botany, 69(6), 1403-1414 (2018)
Exploring translation regulation by global analysis of ribosomal association
Melamed D, et al.
Methods in Enzymology, 48(3), 301-305 (2009)
Molecular approaches for analysis of Drosophila MicroRNAs
Pandey M, et al.
Journal of Separation Science, 169-188 (2020)
Defining transcribed regions using RNA-seq.
Wilhelm BT
Nature Protocols, 5(2), 255-266 (2010)
PCR inhibitor levels in concentrates of biosolid samples predicted by a new method based on excitation-emission matrix spectroscopy.
Rock C
Applied and Environmental Microbiology, 76(24), 8102-8109 (2010)
資料
Understand how mRNA vaccines induce immunity. and read how synthetic mRNA is prepared for vaccine immunogens and other biopharmaceuticals. Find reagents for synthesis of mRNA.
mRNAワクチンがどのように免疫を誘導するのかを理解し、ワクチン免疫原やバイオ医薬品用に合成mRNAがどのように調製されるのかご覧ください。mRNA合成用試薬についてご紹介します。
質問
  1. Hello, Your product is fractionated into two phases. Should I use lower phase for RNA extraction? Thank you
    1 回答
    1. Product P1944 - Phenol:Chloroform: Iso-amyl alcohol (125:24:1) is acidic. As such, the RNA isolates in an acidic pH and will partition the genomic DNA into the organic phase leaving only the RNA in the top aqueous phase.