Merck
P1918
Sigma-Aldrich
臭化パンクロニウム
別名:
1,1′-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-ビス(アセチルオキシ)アンドロスタン-2,16-ジイル]ビス(1-メチルピペリジニウム) ジブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C35H60Br2N2O4
CAS番号:
分子量:
732.67
Beilstein:
4226892
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
powder
オーガナイザー
Organon
SMILES記法
[Br-].[Br-].[H][C@@]12CC[C@]3([H])[C@]([H])(CC[C@]4(C)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](C[C@@]34[H])[N+]5(C)CCCCC5)[C@@]1(C)C[C@@H]([C@H](C2)OC(C)=O)[N+]6(C)CCCCC6
InChI
1S/C35H60N2O4.2BrH/c1-24(38)40-32-21-26-13-14-27-28(35(26,4)23-31(32)37(6)19-11-8-12-20-37)15-16-34(3)29(27)22-30(33(34)41-25(2)39)36(5)17-9-7-10-18-36;;/h26-33H,7-23H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2/t26-,27+,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-,35-;;/m0../s1
InChI Key
NPIJXCQZLFKBMV-YTGGZNJNSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化パンクロニウムはbiquarternaryアミノステロイドです。心臓のムスカリン性アセチルコリン受容体(M2)を阻害します。パンクロニウムは迷走神経遮断性と交感神経刺激性を有します。それは頻脈と高血圧に関連しています。
アプリケーション
臭化パンクロニウムは様々な実験で鎮痛薬として使用されています。
生物化学的/生理学的作用
アミノステロイド性神経節遮断薬, 骨格筋弛緩薬
特徴および利点
本化合物は、Organonにより開発されました。製薬会社が開発したその他の化合物と承認医薬品/医薬品候補のリストをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、神経科学研究用製品です。さらに神経科学研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1918-BULK:
P1918-100MG:
P1918-10MG:
P1918-250MG:
P1918-50MG:
P1918-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Drain's PeriAnesthesia Nursing - E-Book: A Critical Care Approach (2012)
Alexandria N Hughes et al.
Nature communications, 10(1), 4125-4125 (2019-09-13)
Vesicular release from neurons promotes myelin sheath growth on axons. Oligodendrocytes express proteins that allow dendrites to respond to vesicular release at synapses, suggesting that axon-myelin contacts use similar communication mechanisms as synapses to form myelin sheaths. To test this
Fluid osmolarity acutely and differentially modulates lymphatic vessels intrinsic contractions and lymph flow
Solari E, et al.
Frontiers in physiology, 9, 871-871 (2018)
Smith and Aitkenhead's Textbook of Anaesthesia E-Book: Expert Consult - Online & Print (2013)
Raphaël Candelier et al.
Scientific reports, 5, 12196-12196 (2015-07-22)
Zebrafish larva is a unique model for whole-brain functional imaging and to study sensory-motor integration in the vertebrate brain. To take full advantage of this system, one needs to design sensory environments that can mimic the complex spatiotemporal stimulus patterns
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究