スキップする
D1260
デカメトニウムブロミド
crystalline
別名:
デカメチレンビス(トリメチルアンモニウムブロミド), デカン-1,10-ビス(トリメチルアンモニウムブロミド)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
5 g
カートの在庫状況を確認する
¥21,300
10 g
カートの在庫状況を確認する
¥30,200
25 g
カートの在庫状況を確認する
¥59,700
この商品について
化学式:
(CH3)3N(Br)(CH2)10N(Br)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
418.29
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-772-2
Beilstein/REAXYS Number:
3728288
MDL number:
Form:
crystalline
¥21,300
カートの在庫状況を確認する
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
crystalline
Quality Segment
color
off-white
mp
263-267 °C (lit.)
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C16H38N2.2BrH/c1-17(2,3)15-13-11-9-7-8-10-12-14-16-18(4,5)6;;/h7-16H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
HLXQFVXURMXRPU-UHFFFAOYSA-L
Application
Decamethonium bromide has been used to induce paralysis in duck embryo.
Biochem/physiol Actions
ニコチン性アセチルコリンレセプタ-の部分アゴニストで神経筋遮断薬として作用し、横紋筋の脱分極を引き起こして活性をブロックします。
Decamethonium serves as a muscle relaxant and is also a neuromuscular blocking agent. It has a molecular weight of 258.4.[1]
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
H0879376426309257
form
crystalline
form
-
form
powder
form
solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
color
off-white
color
-
color
-
color
-
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143), CHRND(1144), CHRNE(1145), CHRNG(1146)
Gene Information
human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143)
Gene Information
-
Gene Information
-
mp
263-267 °C (lit.)
mp
282-285 °C (dec.)
mp
99-101 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under デカメトニウムブロミド
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)