スキップする
C0128
α-クロラロース
別名:
1,2-O-(2,2,2-トリクロロエチリデン)-α-D-グルコフラノース, アンヒドロ-D-グルコクロラール, クロラロース
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C8H11Cl3O6
CAS番号:
分子量:
309.53
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
240-016-7
Beilstein/REAXYS Number:
85418
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
form
powder
Quality Segment
impurities
≤20% β-anomer
color
white to off-white
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (or yellow-brown)
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H]1O[C@@H]2O[C@@H](O[C@@H]2[C@H]1O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C8H11Cl3O6/c9-8(10,11)7-16-5-3(14)4(2(13)1-12)15-6(5)17-7/h2-7,12-14H,1H2/t2-,3+,4-,5-,6-,7-/m1/s1
InChI key
OJYGBLRPYBAHRT-IPQSZEQASA-N
Application
α-クロラロースは、手術準備の麻酔薬として使用されています。
Biochem/physiol Actions
α-クロラロースは、固定剤として使用されます。主に、自律神経反射を含む研究で使用されます。α-クロラロースは、鎮静剤で催眠薬です。実験動物の麻酔薬として高い意義があります。
Other Notes
お客様の研究に適したメルクの広範な単糖類を包括的に理解していただくために、ぜひメルクの炭水化物カテゴリーページをご覧ください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
23120C884945373
Chloralose PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45373
Chloralose
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
ethanol: 10 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow (or yellow-brown)
solubility
water: soluble 1 gm in 225 ml at 15 °C, chloroform: slightly soluble, diethyl ether: soluble, glacial acetic acid: soluble, petroleum ether: insoluble
solubility
H2O: freely soluble
solubility
-
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
impurities
≤20% β-anomer
impurities
15% Beta-chloralose
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under α-クロラロース
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
保管分類
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
質問
  1. I need to make a 10 mg/ml solution with alpha-chloralose for IV injection in experimental rats. Can I talk to someone for guidance on preparation and storage?
    1 回答
    1. This product is tested for solubility at 10mg/mL in ethanol. This solvent would not be the preferred solvent for use in animal models. This compound is not tested for in vivo use, but is a commonly utilized drug in animal studies. The following reference may be useful for this application:
      A simple method, using 2-hydroxypropyl-?-cyclodextrin, of administering ?-chloralose at room temperature
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165027097001106?via%3Dihub
      Preparation of Water-Soluble Compounds by Covalent Attachment of Solubilizing Moieties
      https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780124172050000304
      (2-Hydroxypropyl)-?-cyclodextrin products
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/substance/12345128446355
      Cyclodextrin overview
      https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/cell-culture-and-cell-culture-analysis/mammalian-cell-culture/cyclodextrins