安全性情報
P1614
Sigma-Aldrich
プロテインキナーゼ Cζ偽基質, ミリストイル トリフルオロアセタート塩
≥90% (HPLC)
別名:
PKC ζ偽基質抑制性ペプチド, ZIP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 MG
¥58,000
¥58,000
出荷予定日2025年4月10日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 MG
¥58,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.77
¥58,000
出荷予定日2025年4月10日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥90% (HPLC)
フォーム
powder
分子量
calculated mol wt 1928
溶解性
H2O: soluble
保管温度
−20°C
Amino Acid Sequence
Myr-Ser-Ile-Tyr-Arg-Arg-Gly-Ala-Arg--Arg-Trp-Arg-Lys-Leu
生物化学的/生理学的作用
プロテインキナ-ゼC(PKC)ζの細胞透過性インヒビタ-です。
特徴および利点
This compound is featured on the PKC page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P1614-BULK:
P1614-VAR:
P1614-1MG-PW:
P1614-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P M Dang et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 166(2), 1206-1213 (2001-01-06)
Generation of superoxide anion by the multiprotein complex NADPH phagocyte oxidase is accompanied by extensive phosphorylation of its 47-kDa protein component, p47(phox), a major cytosolic component of this oxidase. Protein kinase C zeta (PKC zeta), an atypical PKC isoform expressed
Miguel Salinas-Saavedra et al.
eLife, 7 (2018-08-01)
In triploblastic animals, Par-proteins regulate cell-polarity and adherens junctions of both ectodermal and endodermal epithelia. But, in embryos of the diploblastic cnidarian Nematostella vectensis, Par-proteins are degraded in all cells in the bifunctional gastrodermal epithelium. Using immunohistochemistry, CRISPR/Cas9 mutagenesis, and