Merck
P154
Sigma-Aldrich
ピナシジル 一水和物
powder
別名:
(±)-N-シアノ-N'-4-ピリジニル-N"-(1,2,2-トリメチルプロピル)グアニジン 一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H19N5 · H2O
CAS番号:
分子量:
263.34
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
品質水準
white to beige
溶解性
DMSO: 15 mg/mL, clear
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 40 mg/mL
SMILES記法
O.CC(N\C(Nc1ccncc1)=N\C#N)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H19N5.H2O/c1-10(13(2,3)4)17-12(16-9-14)18-11-5-7-15-8-6-11;/h5-8,10H,1-4H3,(H2,15,16,17,18);1H2
InChI Key
AFJCNBBHEVLGCZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ピナシジル一水和物は次のように使用されています。
  • 左前下行枝(LAD)に注入することによる再分極研究において
  • 電気生理学的研究のための心室筋細胞のATP感受性K+(KATP)電流を誘導するため
  • 心筋細胞を治療するKATPオープナーとして。
生物化学的/生理学的作用
K+チャネルアクティベーター;降圧剤
ピナシジルは、KATPチャネルアゴニストです。ミトコンドリア膜電位の損失を防ぐことにより、心筋細胞を保護します。低酸素/再酸素化傷害におけるカスパーゼ3の活性化を防ぎます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P154-100MG:
P154-1G:
P154-500MG:
P154-VAR:
P154-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Ivana Barbaric et al.
Cryobiology, 63(3), 298-305 (2011-10-27)
Human embryonic stem cells (hESCs) can be maintained as undifferentiated cells in vitro and induced to differentiate into a variety of somatic cell types. Thus, hESCs provide a source of differentiated cell types that could be used to replace diseased
Electrophysiological analyses of transgenic mice overexpressing KCNJ8 with S422L mutation in cardiomyocytes
Watanabe Y, et al.
Journal of Pharmacological Sciences, 135(1), 37-43 (2017)
Jing Xu et al.
Journal of cardiovascular pharmacology, 59(6), 514-522 (2012-02-22)
We investigated the beneficial effect of pinacidil pretreatment on vascular reactivity, calcium sensitivity, and animal survival after hemorrhagic shock, its relationship to protein kinase Cα (PKCα), protein kinase Cε (PKCε), and adenosine. Using hemorrhagic shock rats, the protective effects of
Jeanne G van der Waal et al.
Frontiers in physiology, 12, 737609-737609 (2021-11-09)
Background: The detection and localization of electrophysiological substrates currently involve invasive cardiac mapping. Electrocardiographic imaging (ECGI) using the equivalent dipole layer (EDL) method allows the noninvasive estimation of endocardial and epicardial activation and repolarization times (AT and RT), but the
Milla Mikkola et al.
Stem cells and development, 22(5), 707-716 (2012-10-31)
Lectins are carbohydrate-binding proteins, which occur ubiquitously in nature and are abundant in all living organisms from bacteria to mammals. They have several biological functions among which cell adhesion is well known and characterized. Based on the characterization of the