Merck
P1009
Sigma-Aldrich
1,2-プロパンジオール
別名:
プロピレングリコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH(OH)CH2OH
CAS番号:
分子量:
76.09
Beilstein:
1340498
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気密度
2.62 (vs air)
蒸気圧
0.08 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥99% (GC)
自己発火温度
779 °F
expl. lim.
12.5 %
屈折率
n20/D 1.432 (lit.)
bp
187 °C (lit.)
mp
−60 °C (lit.)
密度
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
InChI Key
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
217.4 °F - closed cup
引火点(℃)
103 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
P1009-1L:
P1009-500ML:
P1009-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)