Merck
P1003
Sigma-Aldrich
O-Phospho-DL-threonine
別名:
DL-2-Amino-3-hydroxybutanoic acid 3-phosphate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H10NO6P
CAS番号:
分子量:
199.10
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥97.0% (TLC)
フォーム
powder
white
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(OP(O)(O)=O)C(N)C(O)=O
InChI
1S/C4H10NO6P/c1-2(3(5)4(6)7)11-12(8,9)10/h2-3H,5H2,1H3,(H,6,7)(H2,8,9,10)
InChI Key
USRGIUJOYOXOQJ-UHFFFAOYSA-N
生物化学的/生理学的作用
O-Phospho-DL-threonine is an amino acid derivative.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P1003-500MG:
P1003-BULK:
P1003-5G:
P1003-1G:
P1003-250MG:
P1003-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
LipA, a Tyrosine and Lipid Phosphatase Involved in the Virulence of Listeria monocytogenes
Kastner, R. et al.
Infection and Immunity, 29, 2489-2498 (2011)
Jean-Yves Winum et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(6), 1683-1686 (2005-03-05)
The interaction of five human carbonic anhydrase (hCA, EC 4.2.1.1) isozymes, that is, hCA I, II, IV, V, and IX with a small library of phosphonic acids/organic phosphates, including methylphosphonic acid, MPA; phenylphosphonic acid, PPA; N-(phosphonoacetyl)-L-aspartic acid, PALA, methylene diphosphonic