認証
USP/NF
meets USP testing specifications
形状
solid
mp
202-205 °C (lit.)
アプリケーション
pharmaceutical (small molecule)
SMILES記法
Cl.CC[C@H]1[C@H](COC1=O)Cc2cncn2C
InChI
1S/C11H16N2O2.ClH/c1-3-10-8(6-15-11(10)14)4-9-5-12-7-13(9)2;/h5,7-8,10H,3-4,6H2,1-2H3;1H/t8-,10-;/m0./s1
InChI Key
RNAICSBVACLLGM-GNAZCLTHSA-N
遺伝子情報
human ... CHRM1(1128) , CHRM3(1131)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
P0472-10G:
P0472-50G:
P0472-VAR:
P0472-BULK:
P0472-25G:
試験成績書(COA)