Merck
PVP10
Sigma-Aldrich
ポリビニルピロリドン
average mol wt 10,000
別名:
PVP, ポビドン, ポリビドン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C6H9NO)n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
形状
powder
品質水準
分子量
average mol wt 10,000
粘度数
12-18(lit.)
SMILES記法
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI Key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリビニルピロリドン(ポリビドン、ポビドン、またはPVP)は、直鎖1-ビニル-2-ピロリドン基で構成される合成水溶性ポリマーです。吸湿性があり、重量で最大40%の水分をすぐに吸収します。溶液中で優れた湿潤性をもち、簡単にフィルムを形成するため、コーティング添加剤としての使用に適しています。PVPは、開始剤としてのAIBNの存在下でフリーラジカル重合によりそのモノマー型の N-ビニルピロリドンから合成できます。化学工業において、PVPは、表面安定化剤、成長調整剤、ナノ粒子分散剤、還元剤として広く使用されています。
PVPは、合成条件に応じて、表面安定化剤、ナノ粒子分散剤、成長調整剤、および還元剤として機能します。
アプリケーション
PVP(平均分子量10,000)は、金属ナノ粒子の合成においてその凝集を防ぐための安定化剤として使用できます。またPVPは、廃水から二価重金属カチオンを効果的に除去するためのメソ多孔質シリカ-ポリマーハイブリッド(PVP-アミノプロピル-SBA-15シッフ塩基ハイブリッド)の製造にも使用されます。PVP機能化の付与により、2つの吸着部位、1つは金属-C-O基の相互作用により、もう1つは金属l-π 相互作用(シッフ塩基によるキレート化)により、が得られるため、重金属イオンとの強い親和性が得られます。
その他情報
ポリビニルピロリドンは、デンハルト液の一成分で標準50Xストック溶液に1%(w/v)の濃度で含まれています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
PVP10-12KG:
PVP10-VAR:
PVP10-500G:
PVP10-BULK:
PVP10-1KG:
PVP10-100G:
Choose from one of the most recent versions:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
以前この製品を購入いただいたことがある場合
文書ライブラリで、最近購入した製品の文書を検索できます。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Guanghua Luo et al.
International journal of medical sciences, 11(10), 1015-1021 (2014-08-20)
Apolipoprotein M (APOM) has been suggested as a vasculoprotective constituent of high density lipoprotein (HDL), which plays a crucial role behind the mechanism of HDL-mediated anti-atherosclerosis. Previous studies demonstrated that insulin resistance could associate with decreased APOM expressions. In agreement
Handbook of pharmaceutical wet granulation
Pharmaceutical Chemistry Journal, 263-315 (2019)
J Tashkhourian et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 82(1), 25-30 (2011-08-09)
A multicomponent analysis method based on principal component analysis-artificial neural network model (PC-ANN) is proposed for the simultaneous determination of levodopa (LD) and benserazide hydrochloride (BH). The method is based on the reaction of levodopa and benserazide hydrochloride with silver
M A Betiha et al.
Journal of hazardous materials, 397, 122675-122675 (2020-05-22)
The mesoporous silica-polymer hybrid was prepared as an adsorbent for divalent heavy metals (Pb(II), Ni(II), and Cu (II)) from rice husk and polyvinylpyrrolidone (PVP) through three successive steps. The first is the preparation of the mesoporous silica (SBA-15), the second
Polyvinylpyrrolidone (PVP) in nanoparticle synthesis
Koczkur KM, et al.
Dalton Transactions, 44(41), 17883-17905 (2015)